Stampa…
Morsetto flessibile
Fornitore: Usbeck
241-7510EA 47.1 EUR
241-7510
Morsetto flessibile
Basi per aste porta matracci
Piede dello stativo in zinco con dispositivo di serraggio lungo 300 mm, ottone nichelato.
  • Piede adesivo di sicurezza, Ø di 85 mm, per una posizione fissa e immutabile
  • Apertura del dispositivo di fissaggio 0 - 40 mm
  • Le ganasce del dispositivo di serraggio sono dotate di un rivestimento di plastica che protegge gli utensili da serrare