Stampa…
Piastre di sostegno per stativo
Fornitore: VWR
VWR®
241-0089EA 252 EUR
241-0089
Piastre di sostegno per stativo
Basi per aste porta matracci
Piastra di sostegno, quadrata
  • Area grande: 200×200 mm
  • Fissabile ad aste di supporto con Ø fino a 16 mm mediante vite a galletto
  • Foro centrale: Ø 7 mm