Stampa…
Hai cercato: Basi per aste porta matracci
88  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"88"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (41909.)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 41909
Codice articolo locale: SUPL41909
Descrizione: These stands ensure that your cylinder will be stable on a benchtop or other flat surface.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Base di appoggio treppiede (A): treppiede in ghisa verniciata con finitura martellata, asta di sostegno in acciaio nichelato.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Stativi a "H" con asta in acciaio nichelato e base di appoggio da 420×400 mm in ghisa grigia marmorizzata.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The use of levelling platforms in electrophoresis can be a big help in maintaining a uniform gel thickness and therefore a uniform and quality sample ...
Codice catalogo: (444-0918)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-0918
Descrizione: Cast iron support stand bases are constructed with black enamel finish for chemical resistance and durability.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (241-0089)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRF08522.165
Descrizione: Piastra di sostegno, quadrata
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Staffe di montaggio per sistemi Labomeca®.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PP bianco
Codice catalogo: (241-0046)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRF08398.028
Descrizione: Stativo in ghisa con rivestimento in PU 200×450 mm, un'asta in acciaio 500×12 mm, morsetto a croce e supporto per 2 imbuti.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (241-0104)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRF08536.128
Descrizione: Stativo in ghisa con rivestimento in PU, asta in acciaio di alta qualità 500×12 mm.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Roller bar platform, Piattaforma con barra a rulli, con 4 rulli ammortizzati regolabili per fissare saldamente la vetreria, 610×457 mm, dimensioni barra 457 mm, Per: Agitatori Standard/Advanced 5000
Codice catalogo: (241-0045)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRF08397.047
Descrizione: Supporto in ghisa rivestita in PU (200×450 mm), asta in acciaio (500×12 mm), morsetto e supporto per quattro imbuti.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Acciaio. Base per stativo stabile, antiscivolo. Per un'ampia varietà di impieghi. Con foro filettato M10 sul lato frontale.
Fornitore: KARTELL
Descrizione: PP, bianco, infrangibile
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Powder-coated steel, thickness 10 mm.
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Acciaio, verniciatura a polvere
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 88
no targeter for Bottom