Stampa…
Hai cercato: Aste porta matracci
24  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"24"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In acciaio inox, cave.
Codice catalogo: (241-0066)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRF08459.736
Descrizione: In duralluminio, pieno.
UOM: 1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (444-0919)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI444-0919
Descrizione: Heavy-duty, top-of-the-line rods provide maximum strength and durability. Constructed of 303 stainless steel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: In acciaio inox, antiruggine.
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Acciaio galvanizzato.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Virginal rods made of white PTFE.
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Steel, zinc plated.
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Extension rods made from stainless steel.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Stainless steel 18/10.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Galvanised steel.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Galvanised steel.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Stainless steel 18/10.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Tubes are made of 18/10 stainless steel with grinded surface.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Tempered cast iron. For 26,9 mm tubes (¾").
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Anodised aluminium.
Fornitore: NICKEL ELECTRO
Descrizione: Aluminium, mild steel or stainless steel.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 24
no targeter for Bottom