Stampa…
Supporto per imbuti
Fornitore: Avantor
VWR®
241-0105EA 125 EUR
241-0105 241-0106
Supporto per imbuti
Basi per aste porta matracci
In PP bianco
  • Morsetto a croce in acciaio inox compatibile con aste fino a Ø 12 mm
  • Resistente agli acidi