Stampa…
Stativo con supporto per imbuti
Fornitore: Avantor
VWR®
241-0045EA 279 EUR
241-0045
Stativo con supporto per imbuti
Basi per aste porta matracci
Supporto in ghisa rivestita in PU (200×450 mm), asta in acciaio (500×12 mm), morsetto e supporto per quattro imbuti.
  • L'altezza del supporto è regolabile
  • Il supporto misura 400×80 mm
  • Le aperture per gli imbuti misurano 100 mm, le rientranze di fronte alle aperture per gli imbuti hanno un diametro di 40 mm
Suitable for funnels with a diameter of up to 100 mm.