Stampa…
Hai cercato: Recipienti di reazione
34  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: DURAN® borosilicate glass 3.3, clear, with laboratory flat flange (DN) with groove for vacuum use. Maximum operating pressure at 250 °C: 0,5 bar.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass, clear, with round bottom.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, round bottom, with easily readable graduation and laboratory flat flange (LF) with groove.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN® borosilicate glass.
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PFA, translucent.
Fornitore: WTW
Descrizione: Flow vessels for WTW conductivity measuring cells are perfectly designed to perform measurements without the interference of carbon dioxide through th...
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass, clear, with flat bottom.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Reaction vessel, made of DURAN® borosilicate glass, flat bottom, with easily readable graduation and flat laboratory flange (DN) with groove. With two...
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN® borosilicate glass.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Flask, round bottom, DURAN®, borosilicate glass, with flat flange with groove for vacuum use.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass.
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: DURAN® borosilicate glass.
Promo
Codice catalogo: (646-0035)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: 211250105
Codice articolo locale: SCOT211250105
Descrizione: DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Bohlender
Descrizione: PTFE, white.
Codice catalogo: (PALL97134)
Fornitore: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Codice articolo fornitore: 97134
Codice articolo locale: PALL97134
Descrizione: Recipienti di reazione, cilindrici, Stainless steel pressure vessel, Acciaio inossidabile, Capacità: 18,9 L (5 gallon)
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom