Stampa…
VWR®, scatola portaoggetti Beta
Fornitore: VWR
VWR®
113-8985EA 232 EUR
VWRI113-8985
VWR®, scatola portaoggetti Beta
Materiale acrilico trasparente, spessore 10 mm
  • Ideale per conservazione a lungo termine e temperature basse fino a −70 °C
  • Robusto, impilabile, con coperchio incernierato attaccato
  • Semplice identificazione dei campioni senza aprire il coperchio
Per lo stoccaggio sicuro di soluzioni isotopiche o campioni radioattivi. Con inserti in schiuma per lo stoccaggio sicuro in capsule di piombo o piccoli flaconi contenenti soluzioni isotopiche.