Stampa…
VWR®, scudi antiradiazioni Beta
Fornitore: VWR
VWR®
113-8820EA 218 EUR
113-8820
VWR®, scudi antiradiazioni Beta
Schermi Schermi antiradiazioni
Schermo acrilico, trasparente, spessore: 10 mm, per la protezione dalle radiazioni beta a bassa energia. La versione a doppia angolazione è angolata sia nella parte inferiore che superiore dello scudo.
  • Assorbe il 99,5% delle radiazioni ³²P beta
  • Stabile e facile da pulire
  • Protegge anche dagli schizzi
Da utilizzare su tavoli da lavoro o cappe chimiche.