  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Schermi
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/51/18709651.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Materiale acrilico trasparente, spessore 10 mm. Protezione contro le radiazioni beta di bassa intensità:
Fornitore:  Bel-Art
Descrizione:   The stable transparent safety shield PC (thickness: 4,7 mm) is constructed of clear PC barrier and heavy steel base is coated with blue epoxy coating.
Codice catalogo: (113-2500)
Fornitore:  Bel-Art
Codice articolo fornitore: F249660003
Codice articolo locale: BELAF249660003
Descrizione:   These splash shields are designed to provide safety, comfort, flexibility and quality in a design that will adapt to your specific needs.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (113-2801)
Fornitore:  Nalgene
Codice articolo fornitore: 6356-0001
Codice articolo locale: NALG6356-0001
Descrizione:   PC/acetate with magnetic base, transparent, thickness: 3 mm. Safety splash shield with flexible arm attaches easily to benchtops, shelving, machinery ...
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Nalgene
Descrizione:   Materiale acrilico trasparente, spessore 9,5 mm
Codice catalogo: (KART572)
Fornitore:  KARTELL
Codice articolo fornitore: 572
Codice articolo locale: KART572
Descrizione:   Acrilico, trasparente, spessore 9 mm
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (KART571)
Fornitore:  KARTELL
Codice articolo fornitore: 571
Codice articolo locale: KART571
Descrizione:   PMMA, trasparente, spessore: 5 mm. Per la protezione facciale del personale di laboratorio e sanitario contro sostanze, aerosol e schizzi pericolosi.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAF249760003)
Fornitore:  Bel-Art
Codice articolo fornitore: F249760003
Codice articolo locale: BELAF249760003
Descrizione:   Acrylic protection shield; transparent, thickness 9,5 mm
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 9
  1  2  Prossimo