Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
  • Parametri
    • Articoli in magazzino (169)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Hai cercato:
Rack portaprovette
123  results were found
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/54/18945354.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"123"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In nylon, fibra di vetro rinforzata
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In PP
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   PP.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In PP
Codice catalogo: (PBIB16938)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: PBIB16938
Descrizione:   Anodised aluminium
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (211-0345)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI211-0345
Descrizione:   PP, colorato
UOM:  1 * 5 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   PP.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   PP.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 123
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo