  • Parametri
    • Articoli in magazzino (2)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Rack portacuvette
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/94/18945094.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Seleziona per:
Codice catalogo: (634-8580)
Fornitore:  KARTELL
Codice articolo fornitore: 260
Codice articolo locale: KART260
Descrizione:   In PE
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (634-8100)
Fornitore:  Brand
Codice articolo fornitore: 759500
Codice articolo locale: BRND759500
Descrizione:   PP
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HACHLYW915)
Fornitore:  Hach
Codice articolo fornitore: LYW915
Codice articolo locale: HACHLYW915
Descrizione:   Rack made of PP, with numbered positions for 2×8 cuvettes of 10 mm pathlength.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HELL3001.10)
Fornitore:  HELLMA
Codice articolo fornitore: 3001.10
Codice articolo locale: HELL3001.10
Descrizione:   Polypropylene
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (634-8290)
Fornitore:  Bel-Art
Codice articolo fornitore: F185200000
Codice articolo locale: BELAF185200000
Descrizione:   These PP rack provides gentle no-scratch support for fragile and expensive spectrophotometer cuvettes.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Bel-Art
Descrizione:   Racks, made of PP, translucent. Hold fragile spectralphotometer cuvettes in complete safety.
Codice catalogo: (BELAF185150000)
Fornitore:  Bel-Art
Codice articolo fornitore: F185150000
Codice articolo locale: BELAF185150000
Descrizione:   Made of white PP. Rack holds 10 mm light path spectrophotometer cuvettes in two tiers with numbered wells.
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 7  di 7
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI