Stampa…
VWR®, Rack per fiale criogeniche
Fornitore: VWR
VWR®
211-0139EA 31.2 EUR
211-0139
VWR®, Rack per fiale criogeniche
Rack Supporti per vials da criogenia
PC
  • Indice numerico dei fori
  • Linguette sagomate sul fondo di ciascun pozzetto per fissare le fiale in posizione per facilitare l'apertura e la chiusura
  • Le impugnature a coste facilitano la manipolazione con i guanti
Resistenti sia al congelamento criogenico che alla sterilizzazione in autoclave.
  • Identificazione numerica
  • Le alette sagomate sul fondo di ogni pozzetto bloccano le provette e ne facilitano l'apertura e la chiusura
  • Zigrinatura per una semplice manipolazione anche con i guanti
Resiste sia al congelamento criogenico che al lavaggio in autoclave.