Stampa…
Hai cercato: Supporti per vials da criogenia
17  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (211-0139)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI211-0139
Descrizione: PC
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Use versatile Thermo Scientific™ Nunc™ 1,8 ml Externally-threaded universal tubes inside a large storage system, or in smaller scale when used for tra...
Fornitore: MATRIX TECHNOLOGIES CORP. LTD
Descrizione: Compatible with automated systems and rack features locking lid to secure samples.
Fornitore: Greiner Bio-One
Descrizione: Datamatrix cryo rack for 48 Cryo.s™ storage tubes.
Codice catalogo: (479-3229)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 5030-0510
Codice articolo locale: NALG5030-0510
Descrizione: In PC autoclavabile.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (479-3228)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 5030-0505
Codice articolo locale: NALG5030-0505
Descrizione: PC autoclavabile.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (734-1882)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: 431131
Codice articolo locale: CORN431131
Descrizione: This reusable PP rack holds 50 cryogenic vials.
UOM: 1 * 2 pezzi
Certificati
Codice catalogo: (HEATHS23229B)
Fornitore: HEATHROW
Codice articolo fornitore: HS23229B
Codice articolo locale: HEATHS23229B
Descrizione: Racks to store and transport cryogenic vials.
UOM: 1 * 4 pezzi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Rack, Cryogenic vials, Per provette: 2 ml, N. di fori: 48 (6×8)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Polypropylene lid with easy to read alphanumeric labels.
Codice catalogo: (391-8531)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 376589
Codice articolo locale: NUNC376589
Descrizione: In ossido di polifenilene, autoclavabili.
UOM: 1 * 15 pezzi
Codice catalogo: (479-2111)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: W985810
Codice articolo locale: WHEAW985810
Descrizione: The CryoELITE® benchmate rack can be used for both freestanding and round bottom vials. The Loctagon™ bottom allows for the one hand removal of freest...
UOM: 1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (479-1231)
Fornitore: Brand
Codice articolo fornitore: 114860
Codice articolo locale: BRND114860
Descrizione: PP, blue.
UOM: 1 * 4 pezzi
Codice catalogo: (RATI5300100)
Fornitore: RATIOLAB
Codice articolo fornitore: 5300100
Codice articolo locale: RATI5300100
Descrizione: The cryotubes with self standing base are automatically locked in the workstation and can easily be screwed and unscrewed with one hand.
UOM: 1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (KOEH2-1642)
Fornitore: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Codice articolo fornitore: 2-1642
Codice articolo locale: KOEH2-1642
Descrizione: PP rack, square, easy to mount. For 1,5/2,0 ml mircrocentrifuge tubes and cryogenic vials.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DELTALAB
Descrizione: These cryovials storage boxes are made of extra strong polycarbonate, designed to be used at temperatures between −190 and 121 °C. Transparent covers ...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom