Stampa…
Hai cercato: Rack per fiale per cromatografia
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (548-1388A)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI548-1388A
Descrizione: Rack, Chromatography vials , VWR®, PP, N. di fori: 50, L×P×A: 200×105×17 mm
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Vial Racks are ideal for storage and transportation of vials.
Codice catalogo: (SPET268-816000)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 268-816000
Codice articolo locale: SPET268-816000
Descrizione: Sample rack holds up to 60 standard 14 ml vials.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: PerkinElmer
Descrizione: Rack, Chromatography vial, Per provette: 205  ml, Ø foro: 61 mm, N. di fori: 10 (2×5)
Fornitore: PerkinElmer
Descrizione: These polypropylene racks accommodate 40 headspace auto-sampler vials.
Fornitore: CHROMACOL
Descrizione: These vial racks are chemically resistant and fairly robust for a safe working position on the lab bench and during transport.
Fornitore: MACHEREY-NAGEL
Descrizione: These chromatography vial racks are used for a safe standing position of the vials on the lab bench.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: These PP racks accommodate 48, 50, 90 or 96 vials of different sizes.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: These polypropylene racks accommodate 36 or 50 headspace auto-sampler vials. Each well has an opening in the bottom to facilitate drainage.
Fornitore: NEOLAB
Descrizione: PC, transparent.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom