Stampa…
Hai cercato: Rack per Bottiglie
13  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Wire racks, epoxy coated.
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Racks made of PP, white.
Codice catalogo: (SCOT292807358)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: 292807358
Codice articolo locale: SCOT292807358
Descrizione: Protects the base of 5 L bottles from damage during transport around the laboratory or production facility.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: A microplate sized holder that allow small DURAN® GL 25 bottles to be used with liquid handling robots.
Fornitore: HEATHROW
Descrizione: Wire, epoxy coated.
Fornitore: DWK Life Sciences
Descrizione: Rack, Rack, for 12 BOD bottles (300 ml)
Codice catalogo: (CORN10047)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: 10047
Codice articolo locale: CORN10047
Descrizione: The HYPERStack® Nest accessory is designed for use with the Corning® HYPERStack® 36-layer cell culture vessel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAF169690012)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F169690012
Codice articolo locale: BELAF169690012
Descrizione: Racks have 12 places (3×4 rows) for 300 ml Biological Oxygen Demand bottles.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: MERCK LIFE SCIENCE GMBH
Descrizione: Racks for media bottles, made of high quality stainless steel, electrolytic polished.
Codice catalogo: (BELAF185132300)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F185132300
Codice articolo locale: BELAF185132300
Descrizione: Acrylic, clear.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: These polypropylene racks hold 25 cc, 75 cc (50 to 75 ml or 250 to 260 ml) or similar sized tissue culture flasks in a vertical position.
Codice catalogo: (BELAF169640006)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F169640006
Codice articolo locale: BELAF169640006
Descrizione: Racks made of epoxy-coated welded steel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (DELTNT-250)
Fornitore: DELTALAB
Codice articolo fornitore: NT-250
Codice articolo locale: DELTNT-250
Descrizione: Made of stainless steel wire with lid.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom