Stampa…
Hai cercato: Rack
452  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"452"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In nylon, fibra di vetro rinforzata
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PP
Codice catalogo: (211-0196)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI211-0196
Descrizione: In filo trafilato, rivestito in vinile.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PP
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PP.
Codice catalogo: (525-0971)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI525-0971
Descrizione: Rack, PP, white, desgned specifically for 5 ml centrifuge tubes, including Eppendorf brand. It also accommodates other tubes with a diameter of 13 to ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (548-1388A)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI548-1388A
Descrizione: Rack, Chromatography vials , VWR®, PP, N. di fori: 50, L×P×A: 200×105×17 mm
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PP.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Wire racks, epoxy coated.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PTFE.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PP
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PP.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PP rack with four sides that can be loaded independently.
Codice catalogo: (211-0369)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI211-0369
Descrizione: Per posizionare le provette per PCR direttamente a fianco delle microprovette; diluizione o rimozione dei concentrati utilizzando un solo rack.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (525-1003)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI525-1003
Descrizione: PP, green.
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Rack, Test tube, VWR® Mega, Single size, PP, bianco, Ø foro: 16 mm, N. di fori: 120, Per provette: 10 ml
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 452
no targeter for Bottom