  • Parametri
    • Articoli in magazzino (13)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Picnometri
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/49/18945349.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Seleziona per:
Fornitore:  Brand
Descrizione:   Vetro borosilicato 3.3. DIN ISO 3507.
Fornitore:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione:   Borosilicate glass 3.3.Duran®, DIN 12809, ISO 3507,  Gay-Lussac type.
Fornitore:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione:   Borosilicate glass 3.3. DURAN®,  Gay-Lussac type.
Fornitore:  Brand
Descrizione:   Borosilicate glass 3.3, Gay-Lussac type
Fornitore:  Brand
Descrizione:   Borosilicate glass 3.3, DIN ISO 3507, Gay-Lussac type.
Codice catalogo: (LENZ05660006)
Fornitore:  Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Codice articolo fornitore: 05660006
Codice articolo locale: LENZ05660006
Descrizione:   Pycnometer, con tappo speciale per minerali e materiali simili al bitume, Volume (nom.): 500 ml, DURAN® Borosilicate glass
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  TQC
Descrizione:   Specific gravity cups for determining the specific gravity or density (or weight per gallon wpg) of coatings, pastes or similar liquids.
Codice catalogo: (WITG8.126.139)
Fornitore:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: 8.126.139
Codice articolo locale: WITG8.126.139
Descrizione:   Pycnometer, according to Hubbard
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 14
  1  2  Prossimo