Stampa…
Lastre GLP e HPTLC in gel di silice 60, non modificato, supporto in vetro
Fornitore: Merck
1.05642.0001EA 388 EUR
1.05642.0001 1.13749.0001 1.15696.0001 1.05613.0001 1.13187.0001 1.05616.0001 1.13727.0001 1.12363.0001 1.05564.0001 1.05648.0001 1.13748.0001 1.15552.0001 1.15534.0001 1.13326.0001 1.05641.0001 1.05629.0001 1.05633.0001 1.05649.0001 1.05628.0001 1.11764.0001 1.15498.0001 1.13728.0001 1.05631.0001
Lastre GLP e HPTLC in gel di silice 60, non modificato, supporto in vetro
Lastre TLC
Lastre HPTLC in silica gel 60 non modificato
Questa gamma di lastre utilizza silica gel 60 ottimizzato della Merck, con particelle di soli 5 - 6 µm che garantiscono una maggiore densità di impaccamento, una superficie più liscia e di conseguenza, una minore diffusione della banda. Rispetto alla TLC classica è richiesta una quantità inferiore di campione (da 0,1 a 0,5 µl).
  • Analisi più veloce, solo 3 - 20 min per ottenere separazioni ottimali
  • Sensibilità 5 - 10 volte superiore rispetto alla TLC classica
  • Lastre HPTLC AMD extra sottili (100 µm)
Lastre HPTLC con zone di concentrazione
Lastre HPTLC con zona di concentrazione per una semplice applicazione di ampi volumi di campioni diluiti. Applicazione dei campioni facile e veloce. Comprende una fase di purificazione e concentrazione.
Lastre GLP
Lastre GLP con codice impresso a laser, marcate individualmente con articolo, lotto e numero individuale della lastra. Basate sulla stessa, comprovata, tecnologia Merck silica 60, le lastre GLP si comportano esattamente come le corrispondenti lastre TLC o HPTLC.