Stampa…
Automation tips for Tecan®, Axygen®
Fornitore: Corning
Axygen®
736-0452EA 747 EUR
736-0452 736-0453 732-0966 736-0454 732-0969 732-0968 736-0455 736-0450 736-0451 AXYGTTF900CBKHTRS 732-0970 732-0972 732-0971 732-0974 613-3882 732-0976 732-0975 736-0485 732-0978 732-0977 736-0488 732-0979 736-0449 736-0523 736-0447 736-0525 613-3812 613-3813 613-3814 732-0981 732-0980 732-0983 732-0961 732-0982 732-0960 732-0963 732-0962
Automation tips for Tecan®, Axygen®
Puntali per pipette
Polipropilenedisponibili, con filtro e senza filtro, sterili e non sterili
  • Puntali neri conduttivi per protocolli di rilevamento del livello di liquido
  • Punta fine ottimizzata per un'erogazione accurata
  • Certificati esenti da RNasi, DNasi ed endotossine
These tips are manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality.
EVO-style tips are compatible with Tecan Freedom EVO®, Caliper Zephyr® SPE, and BioTek® Precision™ robotic pipetting systems.
Genesis-style tips are compatible with Tecan Genesis Freedom, Freedom EVO, and MiniPrep robotic workstations, as well as Cavro®, PerkinElmer/Packard Multiprobe II HT, and Multiprobe II HT EX workstations.
Confezione: Packaged in plastic blister packs.
Attenzione: * Confezione economica ad avvolgimento in cartone