Stampa…
Axygen® Automation Tips for PerkinElmer, Zymark® RapidPlate®, Sciclone®
Fornitore: Corning
Axygen® Corning® Axygen®
613-1906EA 443 EUR
613-1906 613-1905 613-1896 613-1667 613-1666 613-1900 613-1669 613-1668 613-1899 AXYGZT-205-WB-R-S 732-1551 732-1550 732-1555 613-1670 613-1672 613-1671 613-1673
Axygen® Automation Tips for PerkinElmer, Zymark® RapidPlate®, Sciclone®
Puntali per pipette
In PP trasparente
  • Puntali sterili: sterilizzazione con raggi gamma
  • Puntali con filtro: filtro in PE per prevenire qualsiasi contaminazione della pipetta
  • Apirogeni ed esenti da RNasi e DNasi
Available options:
- With or without aerosol-resistant filters
- Nonsterile or sterile
- Standard or Axygen® Maxymum Recovery® surface