Stampa…
VWR®, punte capillari per il caricamento del gel
Fornitore: VWR
VWR®
732-0509EA 139 EUR
732-0509 732-0508
VWR®, punte capillari per il caricamento del gel
Puntali per pipette
Sezione capillare non appuntita, non graduati, tipo compatibilità H.
  • Il capillare sottile si inserisce tra le piastre di gel
  • Riempie accuratamente i pozzetti tra i denti del pettine gel
  • Ampie aree di tenuta per adattarsi anche ai fusti delle pipette più vecchi
  • Resine vergini e design di prodotto sostenibile