  • Parametri
    • Articoli in magazzino (145)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Pipette Pasteur/di trasferimento
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/32/18945332.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"54"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In vetro sodocalcico, monouso
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In LDPE, monouso. Queste pipette monoblocco infrangibili eliminano il rischio di rottura del vetro ed esposizione a materiali infettivi. La superficie...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   In LDPE, monouso. Queste pipette monoblocco infrangibili eliminano il potenziale rischio di rottura del vetro ed esposizione a materiali infettivi.
Fornitore:  Brand
Descrizione:   Soda-lime-glass.
Fornitore:  SciLabware
Descrizione:   LDPE, transparent, sterile.
Codice catalogo: (BRND125400)
Fornitore:  Brand
Codice articolo fornitore: 125400
Codice articolo locale: BRND125400
Descrizione:   Pipette, Pasteur / transfer, LDPE, 1,8 ml, Lunghezza: 98 mm, 250/confezione
UOM:  1 * 250 pezzi
Fornitore:  Brand
Descrizione:   LDPE, graduated. For sampling and decanting infectious or toxic liquids.
Codice catalogo: (NALG6219-0068)
Fornitore:  Nalgene
Codice articolo fornitore: 6219-0068
Codice articolo locale: NALG6219-0068
Descrizione:   LDPE. Molded in one piece. Non wetting material, tapered tip, and bellows-type bulb provide excellent drop formation.
UOM:  1 * 100 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 54
  1  2  3  4  5  6  7  Prossimo