Stampa…
Hai cercato: Pipette a cannuccia
4  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (612-1675)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI612-1675
Descrizione: Pipette capillari realizzate in PP, irradiate, monouso, sterili, senza graduazioni
UOM: 1 * 1.000 pezzi
Codice catalogo: (710-1021)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI710-1021
Descrizione: Pipette a cuscinetto d'aria precalibrata per il pipettaggio dello stesso liquido in due passaggi, rispettivamente di 1 e 0,1 ml. Alternativa ideale al...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (GOSSEPI5-01)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: EPI5-01
Codice articolo locale: GOSSEPI5-01
Descrizione: Straw pipettes made of PP for liquid handling.
UOM: 1 * 3.600 pezzi
Certificati
Codice catalogo: (GRADSTW180)
Fornitore: Grade Products
Codice articolo fornitore: STW180
Codice articolo locale: GRADSTW180
Descrizione: These disposable pipette straws are specifically designed for use with laboratory blender bags. They are sterile, unbreakable and eliminate the hazard...
UOM: 1 * 2.000 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom