Stampa…
Hai cercato: Lavapipette
5  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: For washing and rinsing of pipettes. Insert a filled pipette basket. Attach it to your sink water or DI tap and drain for repeated, automatic fill and...
Fornitore: Brand
Descrizione: This system enables trouble-free, gentle cleaning of pipettes with repetitive siphon rinsing.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: These conveniently packaged sets contain a basket, a jar and a washer. A larger size is available to accomodate up to 32" (81 cm) long pipettes.
Fornitore: KARTELL
Descrizione: Rinsing sets for cleaning pipettes up to 600 mm length and Mohr burettes gently and efficiently. The entire washing system consists of a washer, a pip...
Codice catalogo: (BURK9650-0650)
Fornitore: BÜRKLE
Codice articolo fornitore: 9650-0650
Codice articolo locale: BURK9650-0650
Descrizione: For easy and gentle cleaning and safe storage of pipettes. A complete system suitable for every lab.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom