Stampa…
VWR®, scatole di sterilizzazione per pipette
Fornitore: VWR
VWR®
612-2066EA 191 EUR
612-2066 612-2067 612-2062 612-2063 612-2064 612-2065 612-2061
VWR®, scatole di sterilizzazione per pipette
Scatole Contenitori per sterilizzazione pipette
Acciaio inossidabile, con base quadrata, autoclavabile.
  • Può essere autoclavato a 121 °C e sterilizzato a 180 °C
  • Il fondo e la parte inferiore del coperchio sono rivestiti in silicone per ridurre al minimo il rischio di danneggiare le pipette durante il trasporto e la sterilizzazione