Stampa…
Contenitore per pipette
Fornitore: Kartell
612-1820EA 56.1 EUR
612-1820
Contenitore per pipette
Contenitori Contenitori per pipette
In PP, con coperchio in PE.
  • Utilizzabile anche senza coperchio per autoclavare le pipette (20 min a +120 °C)
  • Chiusura sicura del coperchio per una protezione ottimale delle pipette dalla polvere e durante il trasporto
  • Può essere facilmente ridotto in altezza o utilizzato come contenitore per il lavaggio delle pipette contaminate
Ø×a est./int.: 82×426/410 mm