Stampa…
Hai cercato: Pipetttatori a bulbo
29  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Gomma naturale.
Fornitore: VWR Collection
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In gomma rossa.
Codice catalogo: (612-2705)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI612-2705
Descrizione: Gomma nera con connettori in PVC.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (612-2703)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI612-2703
Descrizione: In gomma rossa con raccordo in plastica bianca e adattatore conico in silicone, autoclavabili.
UOM: 1 * 3 pezzi
Codice catalogo: (612-1449)
Fornitore: Brand
Codice articolo fornitore: 709110
Codice articolo locale: BRND709110
Descrizione: Tubo di plastica PET, imboccatura in silicone, pompetta di aspirazione in TPE con foro di ventilazione.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BURK7554-0002)
Fornitore: BÜRKLE
Codice articolo fornitore: 7554-0002
Codice articolo locale: BURK7554-0002
Descrizione: Peleus ball, simple pipetting aid. Evacuation takes place via an automatic valve. By pressing the valves, the liquid is drawn up, dispensed or purged.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Saint-Gobain
Descrizione: Gomma.
Codice catalogo: (612-2389)
Fornitore: Saint-Gobain
Codice articolo fornitore: 161050
Codice articolo locale: VERN161050
Descrizione: Bulbs for droppers, available in latex or silicone.
UOM: 1 * 100 pezzi
Codice catalogo: (KART3914)
Fornitore: KARTELL
Codice articolo fornitore: 3914
Codice articolo locale: KART3914
Descrizione: Dropping bulbs with rim, made of latex. Suitable for Ranvier dropping tubes and Pasteur pipettes.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: DEUTSCH & NEUMANN
Descrizione: Natural rubber, chloroprene or PVC.
Fornitore: DEUTSCH & NEUMANN
Descrizione: Natural rubber.
Fornitore: DEUTSCH & NEUMANN
Descrizione: Safety pipette fillers made of natural rubber or silicone.
Fornitore: DEUTSCH & NEUMANN
Descrizione: PVC bulbs with 6 mm Ø hole for larger pipettes.
Fornitore: KARTELL
Descrizione: Made of rubber, red.
Fornitore: DEUTSCH & NEUMANN
Descrizione: Latex, silicone or latex/styrene-butadiene.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom