Stampa…
Hai cercato: Pipettatori
51  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"51"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Controller per pipette in vetro e plastica da 1 a 100 ml.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Pipette controller, Pro
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: The Smoothie™ pipette filler is a simple manual pipetting aid for convenient single-handed operations. It fits all sizes of glass or plastic pipettes ...
Codice catalogo: (612-4552)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI612-4552
Descrizione: Controller per pipette di vetro e di plastica da 1 a 100 ml.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (612-4546)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI612-4546
Descrizione: Aspiratore-dosatore per pipette di vetro e plastica da 1 a 25 ml.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (612-7179)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI612-7179
Descrizione: The VWR® pipette controller is a compact and portable device that features multiple user-selectable modes and speeds to perform a wide range of liquid...
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Codice catalogo: (612-1910)
Fornitore: Brand
Codice articolo fornitore: 25800
Codice articolo locale: BRND25800
Descrizione: Pipettatore per micropipette monouso con tacche di taratura ad anello e per pipette a volumi ridotti (fino a 1 ml), Ø con un'estremità <5&nbs...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Brand
Descrizione: Pipettatore per pipette in vetro e plastica da 0,1 a 200 ml.
Fornitore: Brand
Descrizione: The accu-jet® S pipette controller brings versatility and endurance to your team. It makes lab work simple, easy, and efficient, whether you work with...
Imballi sostenibili
Produzione a basso impatto
Codice catalogo: (612-1912)
Fornitore: Brand
Codice articolo fornitore: 25900
Codice articolo locale: BRND25900
Descrizione: Ideale per micropipette monouso dotate di tacca di taratura e altre pipette per piccoli volumi, fino a 1 ml (ad es. pipette per la diluizione dei camp...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Integra
Descrizione: Aspiratore-dosatore per pipette in vetro e plastica da 1 a 100 ml.
Fornitore: Integra
Descrizione: Aspiratore-dosatore per pipette da 0,1 a 100 ml.
Codice catalogo: (612-2715)
Fornitore: Sartorius
Codice articolo fornitore: 710931
Codice articolo locale: BHIT710931
Descrizione: Rechargeable, cordless and lightweight, the Midi Plus™ pipette controller can be used with all plastic, glass and Pasteur-type pipettes between 1 and ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Il pipettatore S1 combina comodità di pipettaggio e alte prestazioni. Per pipette in vetro e plastica da 1 a 100 ml.
Codice catalogo: (612-1874)
Fornitore: HIRSCHMANN
Codice articolo fornitore: 9907200
Codice articolo locale: HIRS9907200
Descrizione: Aspiratore-dosatore per tutte le pipette da 0,1 a 200 ml.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (612-2604)
Fornitore: HIRSCHMANN
Codice articolo fornitore: 9902000
Codice articolo locale: HIRS9902000
Descrizione: Controller, pipette, pipetus®-junior
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 51
no targeter for Bottom