Stampa…
Hai cercato: Microcapillari
31  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Vitrex Medical A/S
Descrizione: These tubes are supplied fire polished at the colour-coded end, which should be sealed with the Sigillum Wax. Fire polishing reduces wear on the centr...
Fornitore: HIRSCHMANN
Descrizione: In vetro DURAN®, con anello di taratura, monouso
Fornitore: HIRSCHMANN
Descrizione: Clear glass, both end open.
Fornitore: HIRSCHMANN
Descrizione: In vetro DURAN®, senza eparina, monouso.
Fornitore: Vitrex Medical A/S
Descrizione: Vitrex® pre-calibrated pipettes are for users who require very accurate capillary tube volume. The pipettes are manufactured to ISO 7550.
Fornitore: Vitrex Medical A/S
Descrizione: For single use.
Fornitore: Schott AG
Descrizione: High precision capillaries made from borosilicate 3.3 glass.
Fornitore: Vitrex Medical A/S
Descrizione: These disposable capillary tubes for blood gas analyses are made from heavy walled glass.
Fornitore: HIRSCHMANN
Descrizione: Openend®, disposable capillary pipettes, sodium heparinized, DURAN®, certified conformity, with predefined breaking point for exact volume configurati...
Fornitore: HIRSCHMANN
Descrizione: Capillari monouso per la centrifugazione di campioni ematici.
Fornitore: HIRSCHMANN
Descrizione: Pipette capillari monouso con sistema end-to-end. In vetro Schott DURAN® originale. Accuratezza (da 5 µl) ± ≤0,5%, CV ± ≤1%. Con numero di lotto sulla...
Fornitore: HIRSCHMANN
Descrizione: In vetro DURAN®, con sodio-eparina, monouso.
Codice catalogo: (MODU569013)
Fornitore: Vitrex Medical A/S
Codice articolo fornitore: 569013
Codice articolo locale: MODU569013
Descrizione: This capillary dispenser is a unique liquid handling tool, developed to empty capillary tubes for blood or other liquids.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Brand
Descrizione: Konformitätsbescheinigt.
Fornitore: MARIENFELD
Descrizione: These micro pipettes made of glass can dispense more accurately than conventional pipettes. They are used for dispensing very small amounts of liquids...
Fornitore: Brand
Descrizione: In vetro, con anello di taratura, monouso.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom