Stampa…
Pipette graduate, BLAUBRAND® ETERNA, Tipo 3, classe AS, scolamento totale
Fornitore: Brand
BLAUBRAND®
612-1132EA 7.8 EUR
612-1132 612-1133 612-1134 612-1130 612-1129 612-1124 612-1135 612-1125 612-1136 612-1126
Pipette graduate, BLAUBRAND® ETERNA, Tipo 3, classe AS, scolamento totale
Pipette Pipette graduate
AR-Glas®.
  • Calibrazione per scolamento (TD, Ex); Tipo 3: valore zero in alto
  • Graduazioni e scritte in ETERNA color ambra
  • Tempo di attesa di 5 secondi
  • Compl. di certificato di lotto
  • Su richiesta è disponibile anche con certificato individuale, certificato USP individuale o certificato di calibrazione DAkkS
DIN EN ISO 835
Lunghezza: 360 ±10 mm tranne le pipette da 25 ml: 450 ±10 mm.
Certificazioni: DIN EN ISO 835. Marcatura DE-M.
Attenzione: * Con collo per il tampone in cotone
* Con collo per il tampone in cotone