Stampa…
Reagente di purificazione e accessori FTA®, Whatman™
Fornitore: Qiagen
Whatman™ FTA® FTA®
512-0639EA 48.2 EUR
512-0639 512-1154 512-0020 710-0527 733-1751 733-0201 733-1752
Reagente di purificazione e accessori FTA®, Whatman™
Sistemi di conservazione acidi nucleici
Per la raccolta, la conservazione, il processamento e la spedizione delle cartine FTA®.
  • Reagente di purificazione FTA®: Per la purificazione degli acidi nucleici conservati sull'FTA® Card
  • Per DNA di qualità superiore per analisi PCR o SNP
  • Per la rimozione di proteine eminiche, inibitori della PCR e altri potenziali contaminanti
  • Soluzione acquosa atossica e ipoallergenica
Applicatore sterile con punta in schiuma: Per la raccolta di saliva e cellule buccali. Punta non abrasiva della stessa dimensione dell'area di deposizione sulle FTA® Card con indicatore per semplificare l'applicazione del campione.
Tampone sterile Omni: Dispositivo non invasivo per la raccolta di saliva e cellule buccali. La punta a spazzola può essere espulsa dal gambo del tampone per consentire il trasferimento del campione in provette e micropiastre. Presterilizzato e confezionato singolarmente, monouso.
Buste multistrato: Per la conservazione e il trasporto di FTA® card
7 strati laminati proteggono la cartina dall'esposizione ai contaminanti liquidi o gassosi
Sigillo antimanomissione per la massima sicurezza dei campioni
Banda esterna in carta per etichettatura o scrittura