Stampa…
CloneSaver™ Card, Whatman™
Fornitore: Qiagen
CloneSaver™ Whatman™ CloneSaver™
512-1070EA 288 EUR
512-1070 512-1149
CloneSaver™ Card, Whatman™
Sistemi di conservazione acidi nucleici
Tecnologia FTA® su card da 96 aree per applicazioni high-throughput.
  • Inattivazione dei batteriofagi
  • Disponibilità del DNA per diverse applicazioni 'downstream': trasformazioni, PCR®, sequenziamenti
  • Possibilità di conservare fino a 96 campioni per ciascuna card
Appositamente realizzate per la raccolta, la conservazione a lungo termine e la purificazione di DNA plasmidico o BAC da cloni batterici su card da 96 aree. Quando i cloni batterici, le colonie risospese o gli stock in glicerolo vengono applicati a una card, le cellule vengono lisate e il DNA plasmidico o BAC viene catturato e stabilizzato. Il DNA così ottenuto è immediatamente disponibile per le diverse applicazioni oppure può essere conservato sulla card per un utilizzo futuro.