Stampa…
FTA® Card, Whatman™
Fornitore: Qiagen
Whatman™ FTA®
512-1162EA 183 EUR
512-1162 512-1161 512-1160 512-1082 512-1078 512-1077 730-1358 730-1359 512-1163 730-1414 512-1079 730-1360 730-1361 730-1362
FTA® Card, Whatman™
Sistemi di conservazione acidi nucleici
Per la raccolta, il trasporto, l'archiviazione e l'isolamento di acidi nucleici a temperatura ambiente. Le FTA® Card contengono prodotti chimici che causano la lisi delle cellule, la denaturazione delle proteine e proteggono gli acidi nucleici da nucleasi, ossidazione e danni da UV. Le cartine inattivano rapidamente gli organismi, compresi gli agenti patogeni del sangue, e prevengono la crescita di batteri e altri microrganismi. Le FTA® Card sono disponibili in diverse configurazioni. Tra le applicazioni sono comprese le analisi forensi, ricerca transgenica, le analisi per la trasfusione, screening plasmidico, ricerca sui farmaci e genomica.
Whatman FTA® technology has the ability to lyse cells on contact, denature proteins, and protect DNA from degradation. FTA® chemistry contains chemical denaturants and a free radical scavenger. With FTA®, the DNA remains tightly bound while proteins and inhibitors are washed from the matrix. There are three options for DNA analysis with FTA cards: direct amplification, standard amplification with rinsing ('punch-in' method), and extraction of DNA from the card.
FTA® Classic Card: quattro aree di deposizione, per l'applicazione di 500 μl di campioni ematici interi o 100 μl di omogenato vegetale per card (volumi massimi). Pratica per applicazioni multiple dello stesso campione o per la raccolta di campioni multipli di origine animale o vegetale su un'unica card.
FTA® Mini Card: due aree di deposizione per l'applicazione di 250 µl di campioni ematici interi o 50 µl di omogenato vegetale per card (valori massimi). Pratica per protocolli che richiedono posizioni diverse per l'analisi e l'archiviazione dei campioni.
FTA® Micro Card: un'area di deposizione per l'applicazione di 125 µl di campioni ematici interi o 25 µl di omogenato vegetale per card (valori massimi). Consigliate quando è necessario processare un solo campione.
FTA® Gene Card: la card è inserita in una struttura rigida. Tre aree per i campioni, per l'applicazione di 225 µl di campioni ematici interi o 30 µl di omogenato vegetale per card (volumi massimi). Utilizzabile in molti sistemi automatici di dispensazione in combinazione con il vassoio per FTA® Gene Card.
FTA® Card con indicatore: simili alle card standard ma con un indicatore colorimetrico che vira dal rosa al bianco in seguito all'applicazione del campione. Consigliate per campioni incolori, quali cellule buccali o cellule in coltura.
PlantSaver® FTA® Card: caratterizzate da un'aletta laminata che consente di frantumare con forza il campione vegetale nella matrice FTA® senza danneggiare la FTA® Card. Quattro aree di deposizione per ogni card.