  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Sistemi di conservazione acidi nucleici
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/53/31/18945331.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Seleziona per:
Codice catalogo: (N633-50ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCN633-50ML
Descrizione:   RiboReserve™ RNA storage solution is recommended for resuspension or reconstitution of RNA pellets after isolation from cells or tissues.
UOM:  1 * 50 ml
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Descrizione:   Per la raccolta, il trasporto, l'archiviazione e l'isolamento di acidi nucleici a temperatura ambiente. Le FTA® Card contengono prodotti chimici che c...
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Descrizione:   Per la raccolta, la conservazione, il processamento e la spedizione delle cartine FTA®
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Descrizione:   Manual Uni-Core™ punchers have a sharp, stainless steel cutting edge. The disposable model is designed to provide up to 500 punches cleanly and effect...
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Descrizione:   Tecnologia FTA® su card da 96 aree per applicazioni high-throughput.
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Descrizione:   FTA® Elute Cards utilise Whatman FTA® technology that simplifies the handling and processing of nucleic acids. DNA is eluted in an easy step, providin...
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Descrizione:   Drug metabolism (DM), pharmacokinetic (PK) and toxicokinetic (TK) studies provide crucial insight into how drug candidates behave in the body and are ...
Codice catalogo: (512-1150)
Fornitore:  GE Healthcare - Whatman
Codice articolo fornitore: WB100014
Codice articolo locale: WHATWB100014
Descrizione:   Per la raccolta e il trasporto di sangue e fluidi corporei.
UOM:  1 * 100 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 13
  1  2  Prossimo
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI