Stampa…
Hai cercato: Pestelli
17  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"17"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Porcellana.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In agata.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Wear-proof purple polypropylene pestles which are designed to fit into cell strainers perfectly.
Codice catalogo: (BOCH8936)
Fornitore: BOCHEM
Codice articolo fornitore: 8936
Codice articolo locale: BOCH8936
Descrizione: 18/10 Stainless steel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (AXYGPES-15-B-SI)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: PES-15-B-SI
Codice articolo locale: AXYGPES-15-B-SI
Descrizione: Durable and inert polypropylene construction
UOM: 1 * 400 pezzi
Certificati
Fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Descrizione: In porcellana con manico smaltato, superficie di macinazione smaltata o non smaltata.
Fornitore: KARTELL
Descrizione: Pestles used in the combination with borosilicate mortar for sample crushing. Ideal for tough materials such as tumours.
Codice catalogo: (432-5004)
Fornitore: DWK Life Sciences
Codice articolo fornitore: 357537
Codice articolo locale: WHEA357537
Descrizione: Pestello, Per: Micro omogeneizzatore Wheaton con tappi a vite
UOM: 1 * 2 pezzi
Fornitore: LEMKE, GERD
Descrizione: In agata. Qualità elevata con superficie di macinazione priva di crepe o fenditure.
Codice catalogo: (BELAF199110001)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F199110001
Codice articolo locale: BELAF199110001
Descrizione: Pestello, Ø testa: 0,95 cm and 1,27 cm mm, Lunghezza: 10,2 cm
UOM: 1 * 12 pezzi
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Made of borosilicate glass 3.3.
Fornitore: VITLAB
Descrizione: Melamine-formaldehyde, white.
Fornitore: LEMKE, GERD
Descrizione: In agata.
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: These disposable plastic (PP) pestles are excellent for re-suspending bacterial cells, precipitates of nucleic acids or proteins and pellets of other ...
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Pestles made of porcelain.
Fornitore: SciLabware
Descrizione: Borosilicate glass.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 17
no targeter for Bottom