Stampa…
Hai cercato: Mortai
11  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In porcellana, a norma DIN 12906
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Stainless steel 18/10.
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Borosilicate glass, with spout and rough interior surface.
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Porcelain, with spout.
Fornitore: VITLAB
Descrizione: White Melamine, with lip.
Fornitore: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
Descrizione: In porcellana con bordo. Scelta tra superficie di macinazione smaltata o non smaltata.
Fornitore: SciLabware
Descrizione: Ideal for mixing and grinding powders.
Fornitore: LEMKE, GERD
Descrizione: Mortars are made of agate which provides a high-quality, flawless grinding surface.
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Descrizione: Liquid nitrogen cooled mortars without pestles, for grinding frozen samples.
Fornitore: Kavalier
Descrizione: Choice of glazed or unglazed porcelain mortars.
Codice catalogo: (BELAH372600100)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: H372600100
Codice articolo locale: BELAH372600100
Descrizione: Freeze and process small tissue samples within a microcentrifuge tube. Stainless steel mortar has a welded fixture to hold a 1,5ml microcentrifuge tub...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom