Stampa…
Hai cercato: Mortai e pestelli
41  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"41"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In porcellana, a norma DIN 12906
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In agata
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In agata
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Porcellana.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In agata.
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Wear-proof purple polypropylene pestles which are designed to fit into cell strainers perfectly.
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Stainless steel 18/10.
Codice catalogo: (BOCH8936)
Fornitore: BOCHEM
Codice articolo fornitore: 8936
Codice articolo locale: BOCH8936
Descrizione: 18/10 Stainless steel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Mortar and pestle made of stainless steel.
Fornitore: Retsch GmbH
Descrizione: Agate. High quality with flawless grinding surface.
Codice catalogo: (AXYGPES-15-B-SI)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: PES-15-B-SI
Codice articolo locale: AXYGPES-15-B-SI
Descrizione: Durable and inert polypropylene construction
UOM: 1 * 400 pezzi
Certificati
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Porcelain, with spout.
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrizione: Borosilicate glass, with spout and rough interior surface.
Fornitore: Kavalier
Descrizione: Mortai con pestelli, Altezza: 90 mm
Codice catalogo: (NUNC533669)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 533669
Codice articolo locale: NUNC533669
Descrizione: Mortai con pestelli, Kit sterile, Nunc™, HDPE
UOM: 1 * 50 pezzi
Fornitore: VITLAB
Descrizione: White Melamine, with lip.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 41
no targeter for Bottom