Stampa…
VWR®, Spazzolone secco per clean room
Fornitore: VWR
VWR®
129-0074EA 567 EUR
129-0074
VWR®, Spazzolone secco per clean room
Spazzoloni
In poliestere con rivestimento in PVA o NovaLite™. La scopa assorbe rapidamente i detergenti e può essere utilizzato anche per le grandi superfici (pavimenti, pareti e soffitti). Il PVA è ideale per l'industria della microelettronica e dei semiconduttori. Questo materiale ad asciugatura rapida e a basso rilascio di fibre garantisce sempre superfici pulite, asciutte e libere da residui. Il NovaLite™ ha le stesse proprietà del PVA, ma può essere utilizzato anche con i disinfettanti ed è sterilizzabile in autoclave. Scopa orientabile per una maggiore facilità di utilizzo.
  • Utilizzabile anche senza secchio o strizzatore
  • Asciugatura rapida, ideale per gli ambienti sensibili all'umidità
  • Disponibile in diverse larghezze, in versione sterile o non sterile
  • Lavabile e quindi riutilizzabile
Adatto per clean room di Classe 10, ISO 4, M2.5 o inferiori.
Informazioni per l'ordine: Il prodotto completo è costituito da: scopa, adattatore in acciaio inox e manico. Tutti i componenti devono essere ordinati separatamente.