  • Parametri
    • Articoli in magazzino (45)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Spazzoloni
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/08/18709608.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"123"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Il sistema VWR® Microfibre Mop è una soluzione completa per la pulizia di pavimenti, pareti e soffitti. Non richiede personale qualificato poiché è es...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Scope a frange 100% poliestere. In doppia busta di poliestere trasparente per uso in camera bianca. Buona capacità di assorbimento chimico Ideali...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   I panni per mocio CleanPad sono realizzati con una maglia semplice di poliestere al 100% a filo continuo. Grazie a un semplice sistema elastico, posso...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Schiuma ricoperta in poliestere 100%. Ideale per l'applicazione di disinfettanti durante la produzione di specialità farmaceutiche o nei processi aset...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Scope in poliestere laminato, utilizzate per pulire schiuma su base estere, libere da contaminanti cellulosici. Sviluppate per la pulizia di soffitti ...
Codice catalogo: (129-0080)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI129-0080
Descrizione:   In poliestere con rivestimento in PVA o NovaLite™. La scopa assorbe rapidamente i detergenti e può essere utilizzato anche per le grandi superfici (pa...
UOM:  1 * 24 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Ideale per procedure di pulizia umida in ambienti sterili e clean room. Monopezzo, in poliuretano a elevato assorbimento. Il mop rivestito è particola...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Questi sistemi sono utilizzabili senza strizzatore. Risultano particolarmente adatti per l'applicazione di disinfettanti a pavimenti, pareti e soffitt...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 123
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI