Stampa…
VWR®, Cartella per diapositive
Fornitore: VWR
VWR®
631-0689EA 13.4 EUR
631-0689 631-0690
VWR®, Cartella per diapositive
Portavetrini
Vassoio in cartone per 20 o 30 vetrini standard (76×26 mm).
  • Taglio per il pollice per una facile rimozione del vetrino
  • I compartimenti orizzontali sono incassati, proteggendo i campioni quando il coperchio è chiuso