Stampa…
Hai cercato: Vetrini multipozzetto
12  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Vetrino multipozzetto, Nunc™ Lab-Tek™, Vetro, Superficie di crescita: 9,4 cm²
Promo
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Camera in PS su portaoggetti di vetro, coperchio in PS, sterile.
Fornitore: Corning
Descrizione: Le CultureSlide BioCoat in collagene I consentono la crescita e l'analisi delle colture cellulari su un vetrino. La crescita colturale avviene all'int...
Codice catalogo: (734-1072)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: 354688
Codice articolo locale: BDAA354688
Descrizione: These culture slides have a uniform application of poly-D-lysine/laminin.
UOM: 1 * 12 pezzi
Certificati
Fornitore: Corning
Descrizione: CultureSlide con un'applicazione uniforme di poli-D-lisina.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Glass (Flaskette), PS (SlideFlask), sterile for cell culture on a microscope slide.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Coprioggetto in vetro borosilicato, camera in PS, sterili.
Fornitore: Corning
Descrizione: Supporto in vetro; camera, coperchio e separatore della camera in PS.
Fornitore: Corning
Descrizione: CultureSlide con fibronectina con un'applicazione uniforme di fibronectina umana. I vetrini sono disponibili con un numero variabile di pozzetti. Vetr...
Codice catalogo: (NANOCS-050)
Fornitore: NANOENTEK
Codice articolo fornitore: CS-050
Codice articolo locale: NANOCS-050
Descrizione: Cell counting chamber slides for use with automated cell counter (Countess and Countess II).
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (ICNA096041805E)
Fornitore: MP Biomedicals
Codice articolo fornitore: 096041805E
Codice articolo locale: ICNA096041805E
Descrizione: These high quality glass slides have a unique PTFE coating, which offers several important advantages.
UOM: 1 * 100 pezzi
Fornitore: MP Biomedicals
Descrizione: Multitest slides for applications including immunofluorescence, cell culture, slide agglutination tests and histology.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom