Stampa…
Rack portaprovette per PCR
732-0810EA 51.8 EUR
VWRI732-0810
Rack portaprovette per PCR
In PP
  • Il rack a 96 pozzetti staccabile e removibile alloggia provette da 0,2 ml o strip da 0,2 ml
  • Altri pozzetti sulla stazione di lavoro possono alloggiare provette da 0,5 ml, 1,5 ml o 2,0 ml
  • Autoclavabili e congelabili
Per la preparazione di campioni