Stampa…
VWR®, Rack per PCR, reversibili
Fornitore: VWR
VWR®
211-0198EA 69.8 EUR
211-0198 VWRU82024-454
VWR®, Rack per PCR, reversibili
Rack Rastrelliere per tubi
PP.
  • Lato PCR del rack con 168 pozzetti per strip da 8 o 12 o per provette da 0,2 ml
  • Lato opposto del rack con 40 pozzetti per provette da 0,5 ml
  • Entrambi i lati del rack con 12 pozzetti per provette da 1,5 ml
  • Semplice da utilizzare, coperchio incernierato rimovibile a scatto su entrambi i lati del rack
Per provette da 0,2, 0,5 o 1,5 ml.
Informazioni per l'ordine: la confezione assortita comprende un rack per colore (blu, verde, viola, giallo e arancione).