Stampa…
Piastre a 384 pozzetti, PCR
Fornitore: Avantor
VWR®
VWRU82006-678
Piastre a 384 pozzetti, PCR
Micropiastre Piastre per PCR
In PP. Le piastre per PCR sono compatibili con la maggior parte dei termociclatori e sono ideali per screening ad alta resa che prevedono l'utilizzo di un termociclatore.
  • Le pareti dei pozzetti lisce, sottili e uniformi assicurano un accurato trasferimento termico
  • I pozzetti sono leggermente rialzati e permettono chiusure con tappetini, pellicole o fogli sigillanti
  • Le piastre con bordo permettono l'apposizione del codice a barre e sono dotate di area smerigliata per scrittura
  • I lotti sono testati e certificati esenti da RNase, DNase e DNA umano
  • La numerazione alfanumerica stampata semplifica l'identificazione della piastra e del campione
Volume di lavoro: 25 µl