Stampa…
Hai cercato: Piastre per PCR
69  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"69"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Constructed with ultra-thin and consistent wall thickness to allow precise thermal transfer for optimum results.
Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PP. Le piastre per PCR sono compatibili con la maggior parte dei termociclatori.
Promo
Codice catalogo: (732-3492)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI732-3492
Descrizione: UltraFlux® PCR Plates are available in variety of styles to fit most thermal cyclers in the market.
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® 96- and 384-well Real-Time PCR plates are compatible with most leading Real-Time PCR instruments including most BioRad, Applied Biosystems, Roche...
Imballi sostenibili
Produzione a basso impatto Promo
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: VWR® 96-Well PCR Plates are compatible with most leading PCR and real-time PCR instruments.
Imballi sostenibili
Produzione a basso impatto Promo
Fornitore: Avantor
Descrizione: Le piastre per PCR J.T.Baker® PCR sono costruite con due componenti di plastica. Un telaio ultra-rigido in policarbonato per l'automazione e pozzetti ...
Promo
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Armadillo™ 384-well PCR plates combine the rigidity of a polycarbonate frame with thin walled polypropylene wells to provide superior thermal cycling ...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: Rigid PC frame, thin-walled PP wells. Ultra-rigid 96-well PCR plates with rounded V-bottom wells designed for robotic applications.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: PP. Compatibilità con tutti i termociclatori comuni.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: In PP. Il formato low profile della piastra riduce lo spazio (volume morto) tra il coperchio riscaldante del termociclatore e il campione. Questo impe...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: PP. The PCR detection plate features a flat deck for improved handling and sealing.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: In PP. Il profilo ribassato della piastra riduce l'intercapedine tra il coperchio riscaldante del termociclatore e il campione. Questo impedisce la fo...
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: These PP plates are directly compatible with all standard platforms including sequencers with no adapters necessary.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: PP. Designed for high throughput PCR, this 384-well plate is compatible with the majority of 384 block PCR and sequencing instruments. The full skirt ...
Promo
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: In PP. Per tutti i termociclatori con blocchi da 0,2 ml e sequenziatori capillari ABI PRISM® 310, 3100 e 3700. In bianco (impermeabili alla luce), per...
Promo
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: In PP. Sono disponibili tre versioni di Thermo Scientific SuperPlate™, tutte ultrarigide con formato SBS per la compatibilità con i sistemi automatizz...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 69
no targeter for Bottom