  • Parametri
    • Articoli in magazzino (24)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
tappetini-sigillanti-per-micropiastre
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/01/18709601.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"32"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Appositamente studiati per ridurre l'evaporazione durante la termociclazione delle piastre a 96 pozzetti. I tappetini in silicone trasparente si adatt...
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI391-0189
Descrizione:   Pellicole in poliolefina da 50 µm con adesivo in silicone inerte incapsulato da 50 µm. Particolarmente adatte per qPCR in tempo reale, conse...
UOM:  1 * 100 pezzi
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Micropiastre, tappetini sigillanti, MicroMat CLR, Silicone, Sealmat (block cover), 96 square well shape, pre-slit, Non sterili
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Micropiastre, tappetini sigillanti, WebSeal, PTFE/Silicone, Blue, 96 round well shape with domed base, Ø 7 mm, pre-slit, Non sterili
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Square well cap mats for sealing 96-well shallow or deep well plates.
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Micropiastre, tappetini sigillanti, Alcohol resistant, WebSeal, EVA, Sealmat (block cover), 96 round well shape, Ø 8 mm, Non sterili
Codice catalogo: (548-2141)
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale:: VWRI548-2141
Descrizione:   Micropiastre, tappetini sigillanti
UOM:  1 * 5 pezzi
Fornitore:  Corning Life Science
Descrizione:   In silicone. Per piastre Deep Well e per termociclatori con chiusura a vite regolabile in altezza.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 32
  1  2  3  4  Prossimo