Stampa…
Hai cercato: Inserti per piastre
32  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Polyester, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, microscopically transparent polyester membrane that is tissue culture-treated for op...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: PC, sterile, with lid. These insert plates feature a thin, semi-transparent polycarbonate membrane with pore sizes from 0,1 to 12,0 μm.
Fornitore: Corning
Descrizione: Track-etched PET membranes have a smooth surface and defined cylindrical pores that traverse the membrane.
Fornitore: Corning
Descrizione: I sistemi di angiogenesi Corning® BioCoat™ facilitano l’indagine degli effetti dei composti sull’invasione e la migrazione di cellule endoteliali e su...
Fornitore: Corning
Descrizione: Il sistema a inserti HTS Falcon® da 24 pozzetti è progettato per automatizzare molti saggi cellulari su membrana comunemente utilizzati e incrementare...
Fornitore: Corning
Descrizione: Il sistema a inserti da 24 pozzetti HTS Corning® FluoroBlok™ è completo di un inserto a membrana per colture cellulari da 24 pozzetti per automazione,...
Fornitore: Corning
Descrizione: In PS, trattate per colture di tessuti, sterili, apirogene, con coperchio. Progettate appositamente per l'uso con inserti per colture cellulari Falcon...
Codice catalogo: (734-0154)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: 354474
Codice articolo locale: BDAA354474
Descrizione: Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such ...
UOM: 1 * 24 pezzi
Certificati
Fornitore: Corning
Descrizione: Permit real-time analysis of cell culture compound permeability (1 µm), cell migration (3 µm or 8 µm), and invasion (8 µm).
Codice catalogo: (734-1053)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: 354597
Codice articolo locale: BDAA354597
Descrizione: Corning® BioCoat™ FluoroBlok™ fibronectin-coated cell culture inserts packaged ready to use in 24-well Falcon® companion plates.
UOM: 1 * 24 pezzi
Certificati
Fornitore: Corning
Descrizione: Il sistema a inserti multipozzetto da 96 pozzetti Corning® FluoroBlok™ HTS è una piattaforma per saggi di colture cellulari progettata per l’automazio...
Fornitore: Corning
Descrizione: The Falcon® HTS 96-multiwell insert system is a cell culture insert platform suitable for both manual and robotic screening of compounds in cell-based...
Fornitore: Corning
Descrizione: Corning BioCoat cell culture inserts are pre-coated with extracellular matrix proteins for applications requiring a protein-coated cell surface, such ...
Codice catalogo: (734-1079)
Fornitore: Corning
Codice articolo fornitore: 354803
Codice articolo locale: BDAA354803
Descrizione: Inserti per colture cellulari, fibrillar collagen, Corning® BioCoat®, Non sterili, Formato piastra: 24 pozzetti inserti per piastre, Dimensione pori (µm): 1,00 µm
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Corning
Descrizione: A modified Transwell® permeable support containing a 12 mm Ø membrane supported by a detachable ring. Once cells are grown to confluence on the Snapwe...
Fornitore: Corning
Descrizione: 75 mm Transwell® with 0,4 µm pore polycarbonate membrane insert, sterile.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom