Tappetini di copertura per piastre Deep Well
Fornitore: Brand
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
Tappetino di copertura per piastre da 0,5 ml a 96 pozzetti, in PP 50 391-5713
Codice articolo fornitore: 701358
Codice articolo locale: BRND701358
Tappetino di copertura per piastre da 1,1 ml a 96 pozzetti, in PE modificato 24 391-5706
Codice articolo fornitore: 701360
Codice articolo locale: BRND701360
Tappetino di copertura, TPE, per piastre da 96 pozzetti da 1,2 ml, profilo basso 50 738-1002
Codice articolo fornitore: 701368
Codice articolo locale: BRND701368
Tappetini di copertura per piastre da 2,2 ml a 96 pozzetti, in EVA 24 391-5707
Codice articolo fornitore: 701362
Codice articolo locale: BRND701362
Tappetino di copertura per piastre da 0,3 ml a 384 pozzetti, in silicone 50 391-0093
Codice articolo fornitore: 701357
Codice articolo locale: BRND701357
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità