Stampa…
Piastre DeepWell™ a 96 pozzetti, 1,0 ml, Nunc™
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Nunc™ DeepWell™
736-0603EA 297 EUR
736-0603 736-0602
Piastre DeepWell™ a 96 pozzetti, 1,0 ml, Nunc™
Micropiastre Micropiastre Deep Well
In PS. Ideali per la raccolta e la conservazione di campioni , lo stoccaggio di librerie e per applicazioni di chimica combinatoriale
Colore: trasparente